Z743807
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 10, size 10 μL, racked, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
HLT 10
racked
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3501-05
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
10 μL
volume
10 μL
Descrição geral
Características e benefícios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)