Z743799
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 300, size 300 μL, hinged rack, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
ART 300
hinged rack
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3771-05-HR
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
300 μL
volume
300 μL
tipo de ligação
low binding surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743799-5X960EA |