Z743733
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 10E, size 100 μL, racked, sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
ART 10E
racked
embalagem
pkg of 5X960 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2065E-05
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
100 μL
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
Características e benefícios
- Extremely hydrophobic inner surface enhances sample reproducibility and accuracy.
- Crystal clear tips provide excellent visibility for transparent samples.
- Tips form a secure seal when exposed to potential contaminants.
- Certified RNase, DNase, ATP, endotoxin, and pyrogen free for reliable and contamination-free performance.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)