Documentos Principais
Z676527
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10, Hinged rack
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume máximo:
10 μL
esterilidade:
sterile
Características:
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
embalagem:
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial:
Molecular BioProducts 2139-05-HR
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10
embalagem
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2139-05-HR
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
10 μL
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)