Z743145
Julabo® shaking water baths
SW23, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P), useable volume 8 L (20 L)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
shaking frequency: 20-200 cycles per minute; adjustable
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SW23
Julabo 9550323
Parâmetros
20 °C temperature (99.99 °C)
±0.02 °C temp. stability
±0.2 °C temp. stability
abertura do banho C × L × P
30 cm × 50 cm × 18 cm
volume utilizável
8 L (20 L)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cover needs to be ordered separately.
Características e benefícios
- Microprocessor technology
- Splash-proof mains switch
- Keypad for actual, setpoint values, high and low temperature warning functions
- Multi-Display (LED)
- Large bath volume
- Reduced space requirement
- RS232 interface
- Electronic timer
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743145-1EA |