Z742529
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H3D1020
tamanho da plataforma
8 in. × 6 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742529-1EA | 4061826237410 |