Z742515
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 48 x 0.2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
Características
Holds 48 x 0.2 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSW02
técnica(s)
PCR: suitable
Descrição geral
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)