BMSR2024EUK
Benchmark RotoMini Plus Variable Speed Rotator with tube holders
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinônimo(s):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Produtos recomendados
Características
positions< 96
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific R2024-E-UK
Parâmetros
5-70 rpm speed
L × C × A
41 cm × 13.7 cm × 19.9 cm
Descrição geral
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)