Z742482
Prefilled tubes for BeadBlaster™ 24 Microtube and BeadBug homogenizer
2 ml tubes, with garnet shards with 1 zirconium bead, diam. 6.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
Características
2 ml tubes
embalagem
pkg of 50
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific D1033-30G
Categorias relacionadas
Descrição geral
Prefilled tubes; Compatible with all common bead homogenizers
Informações legais
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)