Z742365
2MAG MIXcontrol MTP control device
AC/DC input 100-240 V, Schuko plug
Sinônimo(s):
control unit, power bank, power unit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel housing
stainless steel plate
Características
4 step power setting (25/50/75/100%)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
2mag 90250
Parâmetros
0-40 °C temp. limit
100-2000 rpm speed
L × P × A
200 mm × 155 mm × 38 mm
Placa: tamanho × L × C
× 200 mm × 120 mm
peso
~1.4 kg
Descrição geral
Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable centering and safe accelerating of the stirring bar.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)