Z741389
Accuris™ Compact Balance
capacity 1200 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinônimo(s):
laboratory balances, small balance, weighing balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W3300-1200-E
faixa de medição
resolution: 0.1 g
capacidade de pesagem faixa de medição
1200 g
Parâmetros
0.1 g readability
capacidade
1200 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
diâmetro do tacho de pesagem
16 cm (6.3 in.)
Descrição geral
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)