Key Documents
Z740936
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 25 mL, tol. 0.030 mL, blue
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
borosilicate glass
Características
class A
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
capacidade
25 mL
cor
blue
Descrição geral
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)