Z740924
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 10 mL, tol. 0.020 mL, red
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
class A
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.020 mL
capacidade
10 mL
cor
red
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740924-12EA | 4061833493847 |