Documentos Principais
Z740925
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 20 mL, tol. 0.030 mL, yellow
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
borosilicate glass
Características
class A
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
capacidade
20 mL
cor
yellow
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)