Z740763
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 2000 mL, stopper joint: 27, tol. 0.600 mL, PE
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PE
tamanho da tampa
27
Junta
joint ST/NS neckstopper size 27
joint: stopper27
Características
class A meets ASTM E288
embalagem
pkg of 4 ea
tol. measuring range
0.600 mL
capacidade
2000 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)