Documentos Principais
Z740600
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 150 mL, volume 20-140 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 20 mL
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
faixa de medição de volume
20-140 mL
capacidade
150 mL
Descrição geral
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)