Z740596
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 50 mL, volume 10-40 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 10 mL
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
faixa de medição de volume
10-40 mL
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740596-12EA | 4061837642487 |