Z740590
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5000 mL, subdivision, 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 250 mL (graduations: 250-4500 mL)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
5000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)