Documentos Principais
Z740582
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 1000 mL, subdivision, 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
embalagem
pkg of 24 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)