Key Documents
Z685119
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass
diâmetro do topo
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)