Materiais
polypropylene
Características
Holds 12 x 0.5 mL tubes
Holds 12 x 8 mm tubes
Holds 32 x 0.2 mL tubes
Holds 32 x 6.5 mm tubes
Holds 6 x 15 mL tubes
Holds 6 x 16.4 mm tubes
Holds 9 x 1.5-2 mL tubes
Holds 9 x 11.2 mm tubes
Microtubes
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS29040B
tamanho
210x100x100 mm
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)