Z655309
Hanna bench conductivity meter HI 4321
pH -2.0-20, accuracy: 0.1, resolution: 0.1, conductivity 0.000-9.999 μS/cm, accuracy: 1%, resolution: 0.001 μS/cm, temperature -20-120 °C, accuracy: 0.2 °C, resolution: 0.1 °C
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Hanna
faixa de medição de TDS
0.000-9.999 ppm, accuracy: 1%, resolution: 0.001 ppm
faixa de medição de condutividade
0.000-9.999 μS/cm, accuracy: 1%, resolution: 0.001 μS/cm
faixa de medição de mV
±2000, accuracy: 0.2, resolution: 0.1
faixa de medição de pH
-2.0-20, accuracy: 0.1, resolution: 0.1
faixa de medição de salinidade
0.00-42.00, accuracy: 1%, resolution: 0.01
faixa de medição de temperatura
-20-120 °C, accuracy: 0.2 °C, resolution: 0.1 °C
tamanho
159 mm × 230 mm × 93 mm
peso
800 g
Descrição geral
- 1 EC input channels
- Auto endpoint
- Auto-calibration up to 4 points with known standards
- USP 645: saves up to 200 reports
- RS 232 and USB
- Kit form supplied with 4-ring EV probe, electrode holder and instructions
- 12 V DC supplied
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)