Documentos Principais
Z648558
Stuart Scientific SA8 vortex mixer accessories
accessory heads
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
fabricante/nome comercial
Bibby
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
package of
  • 1 × multiwell plate holder
  • 1 × circular foam insert for beakers and flasks up to 500 mL
  • 1 × rectangular foam insert (holds 8 x 0.2 mL, 8 x 0.5 mL and 16 x 1.5 mL microcentrifuge tubes)
  • 1 × rectangular foam insert (plain, user may cut holes to own requirements)
Informações legais
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)