Z647543
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 250 mL
Sinônimo(s):
3205/12P
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
graduations 2.0 mL
faixa de medição de volume
250 mL
Altura
320 mm
Descrição geral
- Complies with ISO 4788
- Glass cylinder has blue enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z647543-2EA | 4061833446416 |