Z646032
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-5M, AC/DC input 115 V AC, volume 5 L, temp. range 20-100 °C, Makrolon bath
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Makrolon bath
Características
integrated cooling coil
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
ED-5M
Julabo 9116505
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
capacidade de aquecimento
1 kw
abertura do banho L × C × P
12 cm × 24 cm × 15 cm
capacidade
5 L
volume
5 L
5000 mL
peso
5.2 kg
Descrição geral
Economy series:
- Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
- PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
- Adjustable high temp cut off and dry running protection
- Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
- A = Plexiglass
- M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)