Documentos Principais
Z645818
Chemical spill cushions
size small
Sinônimo(s):
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
About This Item
Código UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
tamanho
small
descrição
each cushion absorbs 1.8 Litres
fabricante/nome comercial
Clear-spill CCS
disponibilidade
not available in ROW, USA and Canada
C × L
23 cm × 23 cm
Descrição geral
Cushions can be used with drip pans or in conjection with pads and socks for absorbing larger spills.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)