Key Documents
Z620157
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 75 mm × 12.25 mm
Sinônimo(s):
231720965
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiais
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
embalagem
pack of 500
fabricante/nome comercial
DURAN®
A × Diâmetro
75 mm × 12.25 mm
capacidade
7 mL
tamanho da parede
0.55 mm
Descrição geral
with straight rim
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences