Documentos Principais
Z611212
Hirschmann® melting point determination tubes
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 75 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.79
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 9211375
C × D.I. × D.E.
75 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
diâmetro do tubo
0.95 mm
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
467278-100ML
467278-25ML4061836827014
Z611212-1000EA