Z609889
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 18.0 mm × 20.0 mm, L 10 m
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10 m
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
18.0 mm × 20.0 mm
Comprimento
10 m
tamanho da parede
1.0 mm
Informações legais
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z609889-1PAK |