Z607231
Bohlender™ round-bottom flasks
capacity 100 mL, no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 14/23
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
Junta
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS14/23
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Bohlender A 156-12
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
≤250 °C temperature
capacidade
100 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)