Documentos Principais
Z562130
Platinum evaporating dish
capacity 20 mL
Sinônimo(s):
evaporating dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
circles
platinum
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Birmingham metals BD4
A × L
20 mm × 42.0 mm
capacidade
20 mL
Prato: diâm. × A
42 mm × 20 mm
Descrição geral
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures. Dishes of platinum can be cleaned by boiling in a suitable solvent. For the removal of substances which have alloyed with the surface, scour with alumina powder.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Platinum crucible micro, capacity 5 mL
Z562238
Platinum crucible
Platinum crucible lid fits 25 mL crucible
Z562084
Platinum crucible lid
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
Platinum crucible
Platinum crucible standard, capacity 10 mL
Z562025
Platinum crucible
Platinum crucible standard, capacity 15 mL
Z562041
Platinum crucible