Documentos Principais
Z560650
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 2000 mL, top joint: threaded 45/40, column volume 2000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiais
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded45/40
grau
for chromatography
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna D.E. × C efetivo
76 mm × 560 mm
volume da coluna
2000 mL
volume do reservatório
2000 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)