Documentos Principais
Z560537
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 400 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiais
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded29/32
grau
for chromatography
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna D.E. × C efetivo
38 mm × 560 mm
volume da coluna
400 mL
volume do reservatório
500 mL
adequação
suitable for chromatography
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)