Documentos Principais
Z560359
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiais
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded29/32
grau
for chromatography
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna D.E. × C efetivo
19 mm × 813 mm
volume da coluna
100 mL
volume do reservatório
100 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)