Z558931
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
white, size M
About This Item
Código UNSPSC:
46181532
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
tamanho
M
cor
white
Descrição geral
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
Details:
- Material: SMS
- Weight: 30 grams
- Collar: knit
- Pockets: 3
- Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
Informações legais
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)