Z679143
Anti-static unisex laboratory coats
size XL
Sinônimo(s):
laboratory apparel
About This Item
Código UNSPSC:
46181532
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
tamanho
XL
Características
CE compliant
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
Tough white 210 g/m cotton/polyester reusable laboratory coats, full-length with a Nega-stat grid offering electrostatic protection.
Conforms to prEN1149-3:2001
- Concealed stud-fastening front
- Two hip pockets and one breast pocket, all reinforced with bar tacks
- Finished length 100 cm, with center back vent
Conforms to prEN1149-3:2001
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)