Documentos Principais
Z558958
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
light blue, size M
About This Item
Código UNSPSC:
46181532
NACRES:
NB.35
tamanho
M
disponibilidade
not available in EU
cor
light blue
Descrição geral
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
  • Material: SMS
  • Weight: 30 grams
  • Collar: knit
  • Pockets: 3
  • Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
Informações legais
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)