Z553654
Aldrich® modified Friedrichs condenser with SafetyBarb® tubing connectors
jacket O.D. 54 mm, Overall H 300 mm
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
Total A
300 mm
Camisa D.E.
54 mm
Descrição geral
Molded spiral condensing coolant tube fits closely within jacket to force vapors along the spiral path. The modified feed tube reduces chance of breakage.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
Trans Fats in Cookies using SP-2560 and SLB-IL111
nalysis of the omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon, highlighted through the use of 2 GC columns of different selectivity for analysts who wish to perform confirmatory analysis.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.