G005823
GC Analysis of FAMEs in Walnuts on SLB®-IL111
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 168 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: FID, 250 °C
injection: 1 μL, split 100:1
liner: 4 mm ID FocusLiner w/taper
sample: ground walnuts prepared for analysis per AOCS Official Method Ce 1k-09
aplicação(ões)
agriculture
food and beverages
Nota de análise
Informações legais
coluna analítica
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)