Documentos Principais
Z551589
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Sinônimo(s):
Chemat spin-coater, Spin-coater
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
descrição
2-stage
stability <1%
Características
CE compliant
> 2.1 cfm vacuum
fabricante/nome comercial
Chemat
Parâmetros
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
L × A × P
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
Descrição geral
These compatible, easy-to-use devices provide a convenient step-by-step method for processing metalorganic polymer solutions. A two-stage spin process allows dispensing at low speeds and homogenizing the coating at high speeds.
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)