Z549940
Aldrich® jacketed three-neck flask
full jacket, capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Sinônimo(s):
boiling flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
center joint: ST/NS45/50
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
12,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features:
- Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
- Allows for complete draining without breaking down flask set-up
- Liquid cooled or heated with liquid or steam
- 24/40 side joints
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z549940-1EA | 4061832134253 |