Z549800
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
boiling flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Junta
center joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
Features:
- Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
- Allows for complete draining without breaking down flask set-up
- Liquid cooled or heated with liquid or steam
- 24/40 side joints
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)