Documentos Principais
Z547883
Sigma-Aldrich
SafetyBarb® hose connector
angled
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Descrição geral
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
Informações legais
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z547883-1EA4061837635724