Z547085
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 25-50 μm
About This Item
Produtos recomendados
diâmetro do disco
90 mm
capacidade do funil
600 mL
diâmetro da haste
22 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)