Z547026
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidade
350 mL
diâmetro do disco
80 mm
tamanho de poro
10-20 μm porosity
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z547026-1EA | 4061832117140 |