Documentos Principais
Z532177
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Manifold with vacuum-gauge port, positions, 4
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Características
positions 4
Comprimento
400 mm
Descrição geral
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)