Key Documents
Z517011
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
three sections, Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
Joints: ST/NS14/20 (2)
D.I. × D.E.
9 mm × 13 mm
C efetivo
175 mm
Descrição geral
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)