Z515523
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, non-coated, heavy wall
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
capacidade
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC