Documentos Principais
Z509256
Sigma-Aldrich
Watch glasses
O.D. 110 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
concave
soda-lime glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
110 mm
Descrição geral
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)