Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
Z509140
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
straight, Occulating, L 7 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
rótulo
D
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
7 in.
Descrição geral
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Disposable forceps dark blue, L 110 mm, straight tip
Z708356
Disposable forceps
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps